Emballasje i gjennomsiktig papir for renrom
Egenskaper:
- Materiale: Steriliseringskraftpapir med komposittfolie av polyester/polypropylen
- Gjennomsiktig folie gir fordelen av at produktet er synlig
- Ubegrenset egnethet for sterilisering med damp, etylenoksid og formaldehyd
- Steriliseringsindikatorer på emballasjen
- Enkel, sikker forsegling med forseglede gjennomgangsenheter
- Enkel åpning gjør det enkelt å åpne emballasjen
- Folier er egnet for skriving med penner med fibertupp som kan steriliseres
- Kan eventuelt leveres som flat papirpose eller rør
Flat papirpose:
- Ulike bredder og lengder
- Kan eventuelt leveres med selvklebende lukking
Rør:
- Ulike bredder og lengder
- Ideell emballasje for svært store sterile artikler
Produktvalg
Emballasje i gjennomsiktig papir
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …