Emballasje i polyetylen for renrom
Med:
- Ultraren, klar polyetylen
- Gjennomsiktig folie gir fordelen av at produktet er synlig
- Egnet for gammasterilisering
- Steriliseringsindikatorer på emballasjen
- Ingen gassutslipp
- Resistent mot de fleste kjemikalier
- Kan enkelt varmeforsegles (forseglingstemperatur 120 til 200 °C)
- Kan eventuelt leveres som flat pose eller rør
- Samsvarssertifikat følger med hver levering
Flat pose:
- Ulike bredder og lengder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
Rør:
- Ulike bredder og lengder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
- Rør med plastkjerne, ideell emballasje for svært store sterile artikler