Tyvek-emballasje for renrom
Med:
- Kompositt av polyetylenfolie og Tyvek® uten belegg
- Gjennomsiktig folie gir fordelen av at produktet er synlig
- Kan steriliseres med damp på opptil 125 °C
- Kan steriliseres med etylenoksid og gamma
- Svært få gassrester (for eksempel ETO), gassterilisering forkorter utluftingstiden
- Steriliseringsindikatorer på emballasjen
- Svært lav partikkelkontaminering
- Lite lo
- Utmerkede sperre-egenskaper
- Forsegling og bruddstyrke av høy kvalitet
- Kan enkelt varmeforsegles (forseglingstemperatur opptil 120 °C)
- Folier er egnet for skriving
- 100 % resirkulerbar
- Kan eventuelt leveres som flat pose eller pose som er enkel å åpne, for reduksjon av partikkelkontaminering
- Leveres i ulike renromsklasser
Flat pose:
- Ulike bredder og lengder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
- Leveres med eller uten foldet samsvarserklæring på siden med hver levering
Rør:
- Ulike bredder
- Lengde: 100 m
- Ideell emballasje for svært store sterile artikler
Produktvalg
.png)
Tyvek-emballasje
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …