Møbler for renrom
Plass er viktig i renrom, der hver kvadratmeter er dyr. Resultatet er at det ikke finnes noen standardløsninger eller standardstørrelser.
Møbler i rustfritt stål for renrom, som er elektrisk ledende, består av loddrette støtter med heldekkende overflater og perforerte, vannrette topper som reduserer forstyrrelser i den loddrette LAF-benken. Det er også tilrettelagt for flytting og rengjøring av møbler. Hullene i toppene har en diameter på 8–10 mm og er avrundet på begge sider.
Stoler og taburetter
Renromsstoler av høy kvalitet med tekniske og ergonomiske egenskaper for helse og sikkerhet. Minimale partikkelutslipp og pålitelig eliminering av elektrostatiske ladninger.
Bord
Med heldekkende overflate eller perforert for optimal luftgjennomstrømning. Laget av rustfritt stål. Utstyr i kromplettet stål, melaminbelagt sponplate eller plast kan leveres.
Hyller
Renromshyller av rustfritt stål eller krombelagte renromshyller, med ulike høyder.
Skap
Renromsskap laget av rustfritt stål, børstet eller elektropolert, i mange varianter.
Laboratorievogner
Laget av rustfritt stål, i ulike utforminger og størrelser med to eller tre nettinghyller eller heldekkende hyller.
.png)
Påkledningsstativer
Laget av rustfritt stål. Finnes også i modeller med rom over opphengsstangen der det er plass til luer, masker osv., samt med oppbevaringsstativer for sko.
Slusebenker
Funksjonell sperre som gjør at ansatte som arbeider i et renrom eller i kontrollerte miljøer, kan gå kontrollert inn og ut av rommet.
Dispensersystemer
Dispensersystemer for oppbevaring og enkel fremhenting av engangsprodukter, kluter eller hansker fra bokser.