Stoler og taburetter for renrom
Vi tilbyr ulike renromsstoler for ulike bruksområder. Hele utvalget av renromsstoler er spesielt egnet for krav til renrom. Egnetheten er kontrollert og dokumentert av Fraunhofer-instituttet for produksjonsteknologi.
Stolenes høye kvalitet, inkludert minimale partikkelutslipp og pålitelig eliminering av elektrostatiske ladninger, er bevist gjennom en rekke testserier samt erfaring fra daglig bruk.
Labster – stol for laboratorier
Labster-serien med stoler og taburetter er skreddersydd for sitting i laboratorier eller i produksjonsområder innen biovitenskapindustrien. Labster-serien omfatter også en laboratorietaburett og hjelpemidler for å stå på laboratoriet, for spesielle bruksområder.
Svingstoler for renrom med fleksibel høydejustering, gassfylte fjærer og stort sete, polstret med svart, delvis ledende kunstlær og med ulike setehøyder. Stabil base i trykkformstøpt og polert aluminium, med fem føtter. Finnes også i en modell for bruk på harde gulvoverflater eller med ripesikre glidestykker i plast. Delvis ledende.
Produktvalg
Stoler og taburetter
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …