Slusebenker for renrom
Slusebenker er en funksjonell sperre som skiller to separate områder fra hverandre, og som gjør at ansatte som arbeider i et renrom eller kontrollerte miljøer, kan gå kontrollert inn og ta med seg få partikler. Spasersko plasseres i rommene i slusebenken, og deretter svinger renromspersonalet bena over på den "rene" siden.
Renromskompatible med sitteoverflater i rustfritt stål, eventuelt i polyetylen eller polypropylen, med eller uten skorom.
Plassene er nummerert for å gjøre det lettere å tildele sitteplasser til personalet. Kan leveres med melaminbelagt sponplate og/eller spesialutforming.