Bekledning renrom/kontrollerte miljøer, engangsbruk
Bekledning for engangsbruk er utformet og produsert av lette og slitesterke materialer som loer lite, noe som gir en utmerket kombinasjon av komfort og beskyttelse.
basan tilbyr et komplett utvalg engangsbekledning for renrom og kontrollerte miljøer, som dekker hele kroppen fra hode til tærne, inkludert kjeledresser, frakker, hetter, armbeskyttere og skoovertrekk. Utvalget kan leveres både i steril og ikke-steril utgave, for å dekke alle områder.
Kjeledresser
Med hettefeste, med integrerte sokker eller i steriliserbar utgave.
Frakker
Laget av ulike materialer, i ulike lengder, med trykknapper eller borrelås, med/uten lomme på hoften.
Forklær
Vi tilbyr Tyvek-forklær, LPDE-forklær, forklær for beskyttelse mot kjemoterapi og kjemisk bestandige forklær.
Hetter
Leveres som ikke-vevde hetter, Tyvek-hetter eller luer.
Skjeggbeskyttelse
Ikke-vevd skjeggbeskyttelse med god sperreevne mot partikler. Pustende, universal størrelse.
Munnbind
Stort utvalg modeller: med snøre, i bred utgave, integrert i hette, to lag, slørtype, sterile
Skoovertrekk
Leveres i ulike materialer, lav, middels, høy eller ledende utgave.
Ermebeskyttere
Laget av Tyvek, LDPE, ikke-vevd eller som ermer som beskytter mot kjemoterapi.