Ermebeskyttere for renrom for engangsbruk
De har en elastisk justering på begge sider og leveres i ulike lengder, materialer og farger. Ermer for beskyttelse mot kjemoterapi gir maksimal komfort og beskyttelse, anbefalt for bruk i renrom i klasse A (ISO 4). Ermer for beskyttelse mot kjemoterapi er anatomisk formet, med elastisk justering for optimal passform. Leveres i sterile og ikke-sterile utgaver.
Produktvalg
Ermebeskyttere
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …