Kjeledresser for engangsbruk
Kjeledresser for engangsbruk beskytter både sensitive produkter og brukere. De produseres spesifikt for å forhindre partikkelkontaminering og oppbygning av statisk elektrisitet.
Renromskjeledress for engangsbruk lages av ulike materialer (Tyvek, polypropylen, pustende SMS-stoff, polyetylen, ikke-vevd, Clean Tough-stoff).
Vi tilbyr sterile og ikke-sterile utgaver av renromskjeledresser for engangsbruk med elastiske håndledds- og ankelåpninger.
Med integrert hette på forespørsel. Separate hetter leveres.
Produktvalg
Kjeledresser for engangsbruk
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …