Renromspenner og renromsmarkører
Renromspenner tørker raskt og blekket blir ikke gnidd utover, men kan skrubbes bort. Glir ikke, og gir sikkert grep, selv med hansker. De er permanente også på kalde og våte overflater (for eksempel plastposer, laboratorieutstyr for engangsbruk). Leveres også med alkoholbestandig blekk. Blekkfarger: svart, blått, rødt. Som vanlige penner eller markører med fin spiss. Leveres i gammabestrålt utgave og dobbeltpakket.
.
.
Produktvalg
Penner
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …