Papir og post-it-lapper for renrom
Papir for renrom har en glatt overflate (impregnert med lateks) med minimal forekomst av partikler og ioner, og dette reduserer den mulige kontamineringen i et rent produksjonsområde. Papiret er lett farget, slik at det er enkelt å skille det fra vanlig papir. Det tåler skriving, kopiering og utskrift på alt vanlig kontorutstyr og har utmerket gjengivelse av tonere/blekk. Leveres i ulike formater (DIN A5, A4 A3 eller som datapapir), vektklasser og farger.
Post-it-lapper er laget av papir for renrom. Renset, pakket i et renrom i klasse 100/ISO5. Inneholder et avtakbart, vannbasert klebemiddel uten løsningsmidler, med svært lave nivåer av utgasser. Kan festes og fjernes uten at det ligger igjen rester på festestedet. Ment for å ta notater for dokumenter eller legge igjen beskjeder i alle renromsmiljøer. Leveres i mange farger.
Produktvalg
Papir og post-it-lapper
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …