Svabere
Svabere brukes til å rengjøre overflater i produksjonsområder som er kritiske, men vanskelige å nå. De er også svært viktige, spesielt i den farmasøytiske industrien, ved validering av rengjøringsprosessen.
Vi tilbyr et stort utvalg svabere:
  • Ulike størrelser
  • Materiale (håndtak/svaberhode)
  • Funksjonalitet (absorpsjonsevne, partikkel- og ioneutslipp)
  • Leveres også i ESD-utgave
  • Alle svabere er autoklaverbare
Valideringssett for TOC-rengjøring
Valideringssettene for TOC-rengjøring (Total Organic Carbon = totalt organisk karbon) er utformet for å forenkle prøvetaking for validering av rengjøring i den farmasøytiske industrien. Settet kan også brukes med Sievers, Tekmar Dohrman og Anatel A 2000 for å måle TOC. Settet inneholder komponenter for prøvetaking av henholdsvis 12 og 72 ulike områder i produksjonsområdet, og det gir effektiv transport av prøvene fra produksjon til laboratorium, med minimal risiko for kontaminering.
Rørene produseres, analyseres og sertifiseres til < 10 ppb TOC av Eagle Picher og har lave TOC-tomverdier. Analysesertifikater sikrer at produksjonspartiene kan spores. Settet inneholder også etiketter, slik at prøvene kan identifiseres ordentlig på prøveområdet.
Inneholder svabere:
  • Materiale: strikket polyester
  • Lav partikkelgenerering
  • Avtakbart håndtak gjør det mulig å plassere svaberhodet i røret med minimal håndtering og kontaminering
  • God absorbentevne
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Autoklaverbar for å sikre prøvetaking under sterile forhold
  • Det er mulig å bestille flere svabere til TOC-settet (TX 714K)
  • Leveres også med langt håndtak (TX 761K)
Produktvalg
Renromssvabere
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …