Spesialtilbehør for renrom
I tillegg til å fjerne kontaminanter og partikler med servietter finnes det andre rengjøringsoppgaver som krever spesialtilbehør.
Eksempler er benkepapir (med en stabil overflate som loer lite, et svært absorberende mellomlag og et ugjennomtrengelig bunnlag). Konstruksjonen med tre lag gir en sikker cytotoksisk produksjon og oppbevaring. Den integrerte væskesperren er resistent mot sterke kjemikalier. Den sklisikre baksiden i polyetylen holder matter på plass. Matten ligger flatt og holder seg flat selv etter tørking.
Vottservietter gjør det enklere med sikker rengjøring av områder det er vanskelig å komme til, for eksempel vogner, hyller eller rør i renrom og kontrollerte miljøer. Vottservietter kan leveres med innvendig skum for økt absorpsjonsevne.
Produktvalg
Spesialtilbehør
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …