Doble hansker
ØKT BESKYTTELSE VED BRUK AV DOBLE HANSKER
For å kunne beskyttelsesnivået når du håndterer cytotoksisk materiale anbefales det å bruke et system med doble hansker. Det er ikke alltid lett å oppdage defekte hansker på det gjeldende tidspunktet. Bruker du hansker med to forskjellige farger, kan du øyeblikkelig oppdage sprekker og skifte hansker.
Bilde 1 til 5 viser hvert av trinnene for hvordan du tar på deg det andre laget med hansker. Når det gjelder valg av selve produktet, er det ingen «beste praksis». Operatøren kan måtte prøve flere forskjellige hanskekombinasjoner og -størrelser, f.eks. kan noen operatører foretrekke en større hanske innerst og en mindre ytterst, mens andre kan velge den samme størrelsen for begge lagene.
Ønsker du flere råd for hvordan du velger de beste hanskene og prosedyren for å ta dem på, kontakter du oss på cleanroom@eu.vwr.com
ANBEFALINGENE VÅRE:
HANSKER FOR BRUK I RENROM SOM KAN KOMBINERES NÅR DU BRUKER DOBLE HANSKER
![]() |
Renromshansker TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Renromshansker TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Hansker for renrom, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Hansker for renrom, BioClean Fusion™ |
![]() |
Renromshansker DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Hansker TouchNTuff® 73-300 / 73-500 |
![]() |
Renromshansker, KIMTECH PURE* sterile G3 |
|
![]() |
Renromshansker, KIMTECH PURE* G3 sterile STERLING* |