Mikrobiell overvåking av renrom
Levedyktige partikler av bakterier, gjærstoffer og mugg i levende organismer som finnes i luften og på overflater i miljøet. Analysen omfatter vanligvis overvåking av luft, overflater og personale, og det er nødvendig å validere kvaliteten til produksjonsmiljøene.
Grunnleggende informasjon om mikrobiell overvåking av renrom