Øye- og ansiktsvern
Skader på ansikt, åndedrett og øyne er svært alvorlige, ettersom de i de fleste tilfeller er ugjenopprettelige. Riktig beskyttelse, med ansikts- og åndedrettsmasker og vernebriller eller renromsbriller, må brukes for å sikre integriteten. Sertifisering i henhold til den europeiske standarden EN 166 er obligatorisk for sikkerheten.