Verneklær for renrom – gjenbrukbare
Quantus® – et optimalt plaggsystem
Gjenbrukbare verneklær for renrom er sentrale for å kunne beskytte produktet mot partikkelholdig og mikrobiologisk menneskelig kontaminasjon i kontrollerte miljøer. De spesifikke stoffene er også mer bekvemme for brukeren. Likevel, ettersom Quantus®-serien av gjenbrukbare stoffer ikke er sertifiserte som personlig verneutstyr (PVU) i henhold til den europeiske PVU-retningslinjen 89/686/EØF, skal avgjørelsen om å kle seg i gjenbrukbare plagg følge risikoanalyser for prosessanlegget, og plaggene burde brukes i kombinasjon med ytterligere verneklær, som passende armbeskyttere og forklær, når man håndterer farlige materialer.
![]() |
Med Quantus®-serien av gjenbrukbare plagg:
|