Renrom og sikkerhetsinnredning
Alt det store utstyret som brukes i renrommene og i de kontrollerte miljøene, som vogner og bord, bør ha glatte og ripefrie overflater som gjør dem lette å rengjøre og desinfisere grundig. Konstruksjonsmateriellet bør ideelt sett være i rustfritt stål. Krakker og stoler bør også være i overensstemmelse med standarder for renrom.
Sikkerhetsarbeidsbenkene må samsvare med de gjeldende standardforskriftene og bør vedlikeholdes og testes regelmessig.
Produktvalg