Matter og gulvbelegg
For å kunne kontrollere partiklene overalt på produksjonsstedet må gulvene være ikke-porøse og vaskbare og legge til rette for regelmessig desinfisering. Det er også anbefalt å bruke klebematter i kontrollerte produksjonsområder.