Elektrokjemi til laboratorium, felt eller prosesser
Vi tilbyr alt du trenger for elektrokjemi på ett sted fra velkjente leverandører til vår egen VWR Collection, som gir svært god valuta for pengene!
Finn ut mer om våre nye teknologier!
Bioprosess steriliserbar pH og ORP elektroder, SteamLine, SI Analytics®
Autoklaverbare høyteknologi elektroder, enestående ytelsesegenskaper. Kan brukes i krevende omgivelser (SIP behandling, CIP rengjøring).
pH kombinasjon elektroder, ProcessLine, SI Analytics®
Sensorer med lite vedlikehold til tøffe prossessanvendelser i kjemisk industri, ekstra ionisk styrke, sterk oksidasjon, syre og alkalisk medium.
Oppløste oksygensensorer til industribruk med høye krav til hygiene, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, en elektrokjemisk oksygensensor med FDA godkjent membran til bruk i hygieneprossesser tåler dampsterilisering, autoklavering og CIP rengjøring.
pH electrodes EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus er designet for å tåle krevende anvendelser i farmasøytisk og kjemisk industri. Elektrodene viser stabile målesignaler etter dampsterilisering, autoklav og CIP rengjøring.
Elektrokjemi: Hele porteføljen!
VWR tilbyr alt du trenger til elektrokjemi på ett sted, finn ut raskt !