Vakuumkonsentrator
Konsentrasjon av dine verdifulle prøver er viktig når du skal lage nye substanser. Man må unngå tap av innhold eller kontaminasjon mellom prøver forårsaket av at de for eksempel dulter borti hverandre.
VWR tilbyr det største utvalget av vakuumkonsentrator systemer for organisk syntese.
CentriVap® vakuumkonsentratorer
For vannbaserte løsninger og syreprøver. Temperaturer opp til 100 °C i 1 °C enkeltprøver. Rotorer for alle rør og microwellplater.