Magnetrørere og varmeplater
Magnetrørere med varmeplate er selve ryggraden på kjemilaboratoriet når man skal blande løsninger. VWR har røreren som passer til dine behov.
VELP® magnetrørere med varmeplate
Digital og analog varmeplate som passer til alle røre og varmekrav. Hurtig, stabil og presis temperaturregulering (opp til 370 °C) og maksimal sikkerhet. Maks. hastighet 1700 o/min.