Organisk syntese med Thermo Scientific kjemikalier
Oppdag reagenser og materiale for syntese og studer reaksjonsmekanismer, inklusive luft- og fuktighetssensitive reagenser og byggemoduler.
Vår ekstensive samling av kjemikalier og reagenser gir rom for innovasjon, øker produktiviteten og forbedrer sikkerheten på laboratoriet. Vi tilbyr utvalg, kvalitet og leverer forsikring. Vi har etablert et robust globalt sourcingnettverk og tilbyr forhåndspakkede katalogprodukter i flere størrelser, samt tilpassede kjemiske tilbud som gir fleksible løsninger for kjemiske arbeidsprosesser.
Se videoen
Last ned vår guide for å øke suksessraten for forskningen din Be om en poster
Et bredt sortiment av kjemikalier og mange års erfaring gjør oss i stand til å levere omfattende løsninger som møter alle behov du har for forskning eller pilot- eller fullomfang produksjon. Enten du driver forundersøkelser eller starter full produksjon, vil vi alltid kunne tilpasse produktene til deg. Bulkløsningene våre for kjemikalier går ut over tilbudet i katalogen og lar deg skalere sømløst fra gram til hundre eller tusen kilo.
Opplev ende-til-ende support med våre Chemical Services for spesial- og bulkmengder.
  • Egendefinert syntese: Spar tid og forbedre produktenes konsistens gjennom å la oss klargjøre dine spesialtilpassede kjemikalier i våre egne lokaler
  • Egendefinerte spesifikasjoner: Utnytt de omfattende kjemiske tjenestene våre for å definere og oppfylle dine spesielle behov
  • Spesialtilpasset merking: Bruk etiketteringstjenesten vår for å vise riktige opplysninger om produkt eller batch og forbedre produktidentifiseringen på laboratoriet ditt
  • Spesialtilpasset emballasje og forpakningsstørrelse: Få riktig produkt i det forpakningsmaterialet og den størrelsen du trenger
  • Kjemikalier i bulk: Bulkløsningene våre for kjemikalier lar deg gå ut over tilbudet i katalogen og skalere sømløst fra gram til hundre eller tusen kilo
Be om et pristilbud for bulkmengde
Funksjonelle reagenser
De mest brukte funksjonelle reagensene, samt mer uvanlige reagenser for spesifikke reaksjoner.
Heterosykliske forbindelser
Heterosykliske forbindelser er sykliske forbindelser som inneholder atomer fra minst to forskjellige elementer i ringer og består av nitrogen, oksygen, svovel og blandede heterosykler.
Hydrokarboner
Hydrokarboner er organiske komponenter som består utelukkende av karbon og hydrogenatomer.
Uorganiske, katalyser og ligander
Uorganiske består av salter, metaller og substanser fra enkeltelementer. Generelt er de ioniske forbindelser som består av kationer og anioner forbundet med ionisk binding.
Halogenholdige forbindelser
Organhalider er organiske komponenter som inneholder fluor, klor, brom og jod.
Nitrogenholdige forbindelser
Nitrogenholdige forbindelser består av bl.a. aminer og derivater, nitriler, azider og hydraziner.
Oksygenholdige forbindelser
Oksygenholdige forbindelser består av alkohol, aldehyder, ketoner, eter samt karbonsyrer og derivater.
Fosforholdige forbindelser
Fosforholdige forbindelser består av estere fra organiske fosforsyrer, fosforestere, fosfiner og fosfitt.
Svovelholdige forbindelser
Svovelholdige forbindelser består av tiol, tioeter, svovelamider og svoveloksider.
Materialvitenskap og polymerer
Organreagenser består av polysakkarider, polypeptider, polynukleotider og syntetiske materialer som vanlig plast, f.eks. polyetylen, polyvinylklorid og polystyren.
Metallorganiske forbindelser
Kjemiske forbindelser inneholder minst en kjemisk forbindelse mellom et karbonatom fra et organisk molekyl, inklusive alkalisk, alkalisk jord og transisjonsmetaller og noen ganger utvidet til metalloid som bor, silikon og selen.
Biokjemikalier
Biokjemikaler viser til kjemikalier som fins i et biologisk system og som kan brukes til biologisk forskning. Biokjemiske forbindelser består av molekyler som aminosyrer og nukleotider, samt organiske og uorganiske kjemikaler.
Brosjyrer Brukertips
WOLFF KISHNER-REDUKSJON
Finn ut mer om Wolff Kishner-reduksjon, som forklarer reduksjonen av aldehyder og ketoner til alkaner.
WITTIG-REAKSJON
Oppdag Wittig-reaksjonen som gjør det mulig å fremstille en alken gjennom reaksjonen av en aldehyd eller keton med ylid som er generert fra et fosfoniumsalt.
FISCHER-INDOLSYNTESE
Få mer informasjon om Fischer-indolsyntesen, som forklarer konverteringen av arylhydrazoner til indoler.
WOHL ZIEGLER-BROMINERING
Finn ut mer om Wohl Ziegler-brominering, som er brominering av allyliske posisjoner med N-bromsuksinimid (NBS).
SIMMONS SMITH-REAKSJON
Finn ut mer om Simmons Smith-reaksjon som gjør det mulig med syklopropanering av olefiner.
CLEMMENSEN-REDUKSJON
Oppdag Clemmensen-reduksjonen som gjør det mulig med deoksygenering av aldehyder eller ketoner, til å produsere tilsvarende hydrokarbon.
SUZUKI-KRYSSKOBLINGSREAKSJON
Suzuki-krysskoblingsreaksjon er en metallkatalysert reaksjon, typisk med Pd, mellom en alkenyl (vinyl), aryl eller alkynylorganboran (boronsyre eller boronester, eller spesielle tilfeller med aryltrifluoroboran) og halid eller triflat under grunnleggende betingelser.
FRIEDEL CRAFTS-REAKSJON
Oppdag Friedel-Crafts-asylering, som er reaksjonen av aren med asylklorider eller anhydrider ved bruk av en sterk Lewis-syrekatalysator.
BAEYER VILLIGER-REAKSJON
Finn ut mer om Baeyer-Villiger-oksidering, som er den oksidative spaltningen av en karbon-karbon-binding ved siden av en karbonyl, som konverterer ketoner til estere og sykliske ketoner til laktoner.
GRIGNARD-REAKSJON
Finn ut mer om Grignard-reaksjonen, som er tillegget av et organo-magnesium-haloid (Grignard-reagens) til en keton eller aldehyd, for å danne henholdsvis en tertiær eller sekundær alkohol.
BECKMANN REARRANGEMENTSREAKSJON
Oppdag Beckmann rearrangementsreaksjon, som er en reaksjon av oksimer som kan resultere i enten amider eller nitriler, avhengig av startmaterialet. (Oksimer derivert fra ketoner gir amider, oksimer derivert fra aldehyder gir nitriler.)
DESS-MARTIN-REAKSJON
Se og finn ut mer om Dess-Martin-periodinan (DMP), en hypervalent jodforbindelse, som tilbyr selektiv og svært mild oksidering av alkoholer til aldehyder eller ketoner.