Frysetørking
I likhet med vakuumkonsentrasjon går prosessen frysetørking et skritt videre ved å senke prøvetemperaturen til løsningens frysepunkt og løsningen fjernes fra sublimering. Designet for å håndtere alle behov ved frysetørking i forskningslaboratorier.
Frysetørkingsystemer, FreeZone®
Samlere som når −50 °C fås med en kapasitet på fra 1 til 18 liter. Kaskadesystemer med 2, 5, 4, 5, 6 og 12 liters samlekapasitet ned til −84 °C.