Rotasjonsfordampere
Rotasjonsfordampere brukes for å fjerne løsemidler effektivt og skånsomt fra prøver med damp, under redusert atmosfærisk trykk, slik at løsemidlene kan fordampe raskere ved lave temperaturer.
Rotasjonsfordampere, Heidolph
Hei-VAP Core overstyrer tilsiktet komplekse menyer og automatisk programmering. Den fokuserer i stedet på enkel drift, direkte tilgang til parametre og viser aktivitetene.