Masterflex i mat- og drikkevareløsninger
Masterflex kan håndtere en lang rekke væsker, fra varmt vann og vitaminløsninger til tykke melasser. Pumpehodene er designet for enkel slangeutskiftning, og et bredt utvalg av drivenheter har "nedvaskings"-evner. Velg fra en lang rekke slanger som oppfyller kravene i USP klasse VI, FDA, NSF, EP og 3A.
Masterflex slangepumper er perfekte for
- Dispensering av pizzasaus
- Salatdressingpumpe
- Glassvaskesystemer
- Iskrempumpe
- Automatiske avløpsrensere
- Dispensering av popcornsmør
- Vitamin A- og D-injeksjon
Det som gjøre Masterflex til et toppvalg for mat- og drikkevareapplikasjoner
- Høy renhet - Væskemedier kommer kun i kontakt med slanger – USP-, FDA-, EP-, 3A-, NSF-samsvar. Steriliserer med etylenoksid, gammastråling eller autoklavering.
- Bredt utvalg av slangematerialer - Kompatible med mange industrielle kjemikalier.
- Enkel rengjøring - Bare skift slangen for å rengjøre pumpen, IP66-modeller tilgjengelige.
- Selvpriming - Suging løfter opp til 8,8 m (29 ft).
- Håndterer viskøse materialer - Overføring og dispensering av yoghurt, iskrem og matpartikler.
- Reversibel - Betjenes i begge retninger uten å koble fra slangen.
- Modulært design - Pumpehoder, slanger og drivenheter kan kombineres.
- Tilpasset teknisk service - Design til i dine laboratoriedispensere eller analytisk utstyr.
Dispenseringspumpe
Allsidige flerkanalspumper for nøyaktig lavstrøms væskelevering – med et intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt
Sanitær prøvetakingspumpe
Nøyaktig dispensering ved variable hastigheter - NEMA 4X hus er egnet for prosess- og rengjøringsapplikasjoner.
Pumpe for tilsetningsstoffer/konsentrater
Program for smakskonsentrat "på forespørsel". Mange OEM-applikasjonsmuligheter i tillegg
Slangepumperør
Masterflex og Ismatec-formuleringer er presisjonsekstrudert og pumpetestet og utviklet for å gi høyeste pålitelighet, samsvar og sporbarhet
Sanitærarmaturer og klemmer
Garanterer sikre, sanitærtilkoblinger i kritiske prosessapplikasjoner. Armaturer og klemmer i størrelser som kreves fra pilot til produksjon