Masterflex i farmasøytiske løsninger
Slangepumper av merkene Masterflex- og Ismatec-har den forurensningsfrie pumpeteknologien som foretrekkes av regulerte industrier.
Våre løsninger til engangsbruk og tjenester for tilpasset kutting av slanger er klare til å gi deg tilpassede gammabestrålte slangesammenstillinger til engangsbruk og slanger kuttet til ønskede lengder og mengder. I tillegg til de produktene vil tilbyr, er våre representanter kjent med de utfordringene som du står overfor og de tjenestene du trenger.
Masterflex slangepumper er perfekte for
- Tangentiell strømningsfiltrering
- Høste cellemedier
- Arbeidsflyter for bioprosessering
- Rensing
- Produksjon av IV-posedispensering
- Spiralultrafiltrering
- Fermenteringskontroll
- Oppløsningstestere
- Dispensering av kosmetika
Det som gjør Masterflex til et toppvalg for farmasøytiske applikasjoner
- Bredt utvalg av slangematerialer - Kompatible med mange laboratoriekjemikalier.
- Ingen kontaminering - Flytende medier kommer kun i kontakt med innsiden av slanger.
- Enkel rengjøring - Bare skift slangen for å rengjøre pumpen.
- Flerkanalsevne - Bruk opptil 32 kanaler samtidig på én drivenhet.
- Sanitærtilkoblinger på slanger - Hurtigslangetilkobliinger innen sanitære systemer.
- Håndterer viskøse materialer - Dispenserer agarer og suspensjoner.
- Kjører tørr - Bruk en aspirator med lav strømning eller en luft-/vakuumpumpe.
- Modulært design - Pumpehoder, slanger og drivenheter kan kombineres.
- Tilpasset teknisk service - Design til i dine laboratoriedispensere eller analytisk utstyr.
Masterflex i klargjøring av buffermedier
Pumper, væskebanekomponenter, blandeutstyr, filtrering og prosessovervåkning er alle viktige deler av et fullstendig buffer-klargjøringssystem.
Bufferløsninger er avgjørende for effektiv høsting og rensing. Overholdelse av bufferrenhet samtidig som det forsynes nøyaktige volumer, er kritiske for effektiv produksjon.
Arbeidsflyt for klargjøring av medier
Masterflex i applikasjoner for overføring av cellekultur
Slangepumper med steriliserte slanger og koblinger er ideelle metoder for å beskytte renheten til din kultur når den overføres mellom produksjonskolber.
Cellekulturen er det primære produksjonsmiljøet for biofarmasøytiske produkter. I løpet av testings- og oppskaleringsoperasjoner er det viktig å opprettholde optimale betingelser for cellevekst gjennom forsiktig behandling av kulturmediet for å sikre maksimal ytelse av det endelige produktet.
Matepumpe for medier
Effektiv, programmerbar mating og fylling av medier; strømmer opp til 19 LPM
Dispenseringspumpe
Allsidige flerkanalspumper for nøyaktig lavstrøms væskelevering – med et intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt
Syre/base-matepumpe
Programmerbar dosering av pH-justeringselementer og andre hjelpemidler; strømmer opp til 3400 ml/min
Slangepumperør
Masterflex og Ismatec-formuleringer er presisjonsekstrudert og pumpetestet og utviklet for å gi høyeste pålitelighet, samsvar og sporbarhet
Sanitærarmaturer og klemmer
Garanterer sikre, sanitærtilkoblinger i kritiske prosessapplikasjoner. Armaturer og klemmer i størrelser som kreves fra pilot til produksjon
Masterflex i tangentiell strømningsfiltrering (TFF)
Masterflex tilbyr pumper, væskebaneslanger og -koblinger, filtrering, trykkovervåkere og andre produkter for å sikre suksess samtidig som du beskytter renheten til dine sluttprodukter.
Brukes til å separere og/eller rense biomolekyler og høste celler, TFFs arbeidstrykk og strømningshastigheter krever egnet utstyr.
Revolusjonerende diagnostiske terapier trenger tilpassede pumper
I helsesektoren er både sikkerhet og tid prioritert. Produktutviklere fra Cytonics henvendte seg til Masterflex' gruppe for tilpassede tekniske tjenester for å lage en tilpasset pumpeløsning for deres APIC-system.
Finn ut mer