Masterflex i vannbehandlingsløsninger
Masterflex slange-, stempel- og tannhjulspumpeteknologier brukes vanligvis til vannbehandling og kjemisk behandling.
Vannkvalitet er en av de mest utfordrende problemene vi står overfor i dag. Omtrent 1 prosent av vår vannforsyning er fersk, og kun en brøkdel av den kan drikkes. Anvendelsene av Masterflex-pumper i den kjemiske sektoren sørger for regulering av matehastigheten. Reaktante matingsapplikasjoner krever frigjøring av kjemikalier i sanntid til reaksjonskolber, typisk for produksjon eller kjemisk syntese. Sluttproduktbehandling bruker doseringspumper for nøyaktig å dispensere produktet i en form eller beholder. Kjemikaliene som er involvert kan omfatte praktisk talt en hvilken som helst kjemisk forløper eller sluttprodukt.
Masterflex slangepumper er perfekte for
- Kontaminert grunnvann
- Prøvetaking i et kjemikaliefat
- Enzymisolering
- Analyse av strømningsinjeksjon
- Drivhusvanning
- Gjødselapplikasjoner
- Leveringssystemer for pesticid
- Kloakk-/slamanalyse
- Tresprøyting
- Analysatorer for saltholdighet i vann
- Prøvetaking av avløpsvann
Det som gjør Masterflex til et toppvalg for vannbehandlingsapplikasjoner
- Bredt utvalg av slangematerialer - Kompatible med mange industrielle kjemikalier.
- Ingen kontaminering - Væsken kommer kun i kontakt med innsiden av slanger.
- Enkel rengjøring - Bare skift slangen for å rengjøre pumpen, IP66-modeller tilgjengelige.
- Selvpriming - Suging løfter opp til 8,8 m (29 ft).
- Håndterer viskøse materialer - Overføring og dispensering av oljer eller væsker i suspensjon.
- Kjører tørr - Pumpen vil ikke bli skadet hvis den etterlates uten tilsyn.
- Reversibel - Skyll og ta prøven med én pumpe.
- Modulært design - Pumpehoder, slanger og drivenheter kan kombineres.
- Tilpasset teknisk service - Design i dine laboratoriedispensere eller analytisk utstyr.
Overføringspumpe med høyt volum og lang levetid
Holdbar konstruksjon sørger for lang levetid med minimalt vedlikehold. Opptil 42 LPM.
Matepumpe med høy renhet
Ideell for kjemisk mating/måling og applikasjoner som krever høy renhet, høyt trykk eller begge deler
Bærbar prøvetakingspumpe
Designet for den optimale bærbarheten og allsidigheten. Kjører på oppladbart batteri eller koblet til vekselstrøm eller 12 VDC.
Dispenseringspumpe med høyt volum
Holdbar, nedvaskbar, digital drivenhet med variabel hastighet kan håndtere store partier hurtig og effektivt med strømningshastigheter opp til 42 LPM
Slangepumperør
Masterflex og Ismatec-formuleringer er presisjonsekstrudert og pumpetestet og utviklet for å gi høyeste pålitelighet, samsvar og sporbarhet