Masterflex® slangepumper i vaksineproduksjon
Væskeløsninger for produksjon av vaksiner og terapier
Optimaliser prosessene dine og reduser risikoen for kontaminering med vårt brede utvalg av fluidikkprodukter fra Masterflex®, Ismatec® og andre pålitelige merker. Legg til intuitive og nøyaktige slangepumper og pumpeslanger, MasterflexLive® Fjernovervåking av pumpen, strømningsmålere og kontrollere, komponenter til engangsbruk samt flaskeenheter for å holde vaksineproduksjonen i flyt og det verdifulle produktet sikkert til mållinjen.
Fermentering
I kjernen av vaksinen eller den terapeutiske prosessen, skaper fermentering proteinene for behandlingene. Nøye overvåkning og nøyaktig tilsetning av medier eller andre additiver er av avgjørende betydning for effektiv vekst. Sikre optimal ytelse med vårt brede utvalg av væskehåndteringsprodukter.
Se arbeidsflyt for fermentering
Matepumpe for medier
Effektiv, programmerbar mating og fylling av medier; strømmer opp til 19 LPM
Overføringspumpe
IP66 nedvasking; tilkobling via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus, strømmer opp til 42 LPM
Syre/base-matepumpe
Programmerbar dosering av pH-justeringselementer og andre hjelpemidler; strømmer opp til 3400 ml/min
Matepumpe for medier
Nøyaktig overføring og fylling av medier ved bruk av den intuitive berøringsskjermen, strømmer opp til 3400 ml/min
Syre/base-matepumpe
Lavstrøms, programmerbar dosering av pH-justeringselementer og andre hjelpemidler; strømmer opp til 365 ml/min
Høsting
Fra vasking til bufferinjeksjon til filtrering, trinnene i høstingen begynner å separere proteinet fra cellene. Se våre pumper for væskeoverføringsevner samt linjer til engangsbruk mellom filtre og kolber. Avhengig av din produksjonsskala kan det hende at våre fltreringsprodukter også kan forsyne kritisk ytelse i prosessen.
Se arbeidsflyt for høsting
Ultrafiltreringspumpe
Den lavpulserende sanitærpumpen leverer strømning og trykk for filtrering; strømmer opp til 3 LPM; trykk opp til 58 psi (4 bar)
Pumpe for steril filtrering
Sanitær, skjærsensitiv pumpe leverer strømning og trykk for filtrering; strømninger opp til 14 LPM; trykk opp til 58 psi (4 bar)
Matepumpe for sentrifuge
Cytoflow®-pumpen er ideell for levende celler, store molekyler og andre skjæresensitive væsker; strømmer til 13,6 LPM
Overføringspumpe
Cytoflow-pumpen er ideell for å pumpe levende celler, store molekyler og andre skjæresensitive væsker; strømmer til 5 LPM
Prøvetakingspumpe
Nøyaktig, programmerbar prøvetaking etter volum eller tid; strømmer til 365 ml/min
Rensing
Separer det endelige produktet fra alle resterende kontaminanter og effluvier. Konsentrerer og raffinerer proteinene for å klargjøre dem for endelig produktfylling/avslutning. Den isolerte væskestrømningsbanen til slangepumper er kritisk for denne arbeidsflyten.
Se arbeidsflyt for rensing
TFF/Pumpe for tverrstrømfiltrering
Den lavpulserende sanitærpumpen leverer strømning og trykk for filtrering; strømmer opp til 3 LPM; trykk opp til 58 psi (4 bar)
Kromatografi-matepumpe
Cytoflow®-pumpen er ideell for levende celler, store molekyler og andre skjæresensitive væsker; strømmer opp til 13,6 LPM
TFF/Pumpe for tverrstrømfiltrering
Sanitær, skjærsensitiv pumpe leverer strømning og trykk for filtrering; strømninger opp til 14 LPM; trykk opp til 58 psi (4 bar)
Overføringspumpe
IP66 nedvasking; tilkobling via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus, strømmer opp til 42 LPM
Prøvetakingspumpe
Programmerbar prøvetaking etter volum eller tid; enkel automasjonsintegrasjon med EtherNet/IP; strømmer opp til 3400 ml/min
Avgjørende elementer for prosessen
I tillegg til at pumper og slanger skal oppfylle dine prosessbehov, velg fra en lang rekke enheter og komponenter til engangsbruk, flaskeenheter, strømningssensorer og pumper med fjernovervåkning for å holde vaksineproduksjonen oppe og i gang døgnet rundt uten bekymringer.
Masterflex® ultralydstrømningssensorer
Få nøyaktige strømningsavlesinger uten å legge til et nytt materiale til væskebanen; ikke-invasiv design eliminerer kontakt med arbeidsvæske
Masterflex strømningssensorkontroller
Grensesnitt mellom ultralydstrømningssensor og Masterflex-pumpen mottar input fra strømningssensoren og justerer deretter pumpehastigheten i henhold til innstilt strømningshastighet eller et dispenseringsvolum
Prøvetakingsflasker
Overføre, ta prøve og lagre biofarmasøytiske produkter og reagenser
Slangepumperør
Masterflex og Ismatec presisjonsekstruderte og pumpetestede formuleringer som er konstruert til å gi høyeste pålitelighet, samsvar og sporbarhet
Sanitærarmaturer og klemmer
Garanterer sikre sanitærtilkoblinger i kritiske prosessapplikasjoner. Armaturer og klemmer i størrelser som kreves fra pilot til produksjon