Merck Water, Environmental and Food & Beverage Fast Analysis
![]() |
Merck has over 100 years of experience in the field of analytics. All test kits, test strips and photometric systems are designed for optimal precision, speed and easy handling in food and beverage testing. The Supelco® portfolio of analytical solutions of Merck is developed by analytical chemists for analytical chemists to ensure your results are accurate, precise and reproducible. Every product is meticulously quality‑controlled to maintain the integrity of your testing protocols and, with our dedicated scientists, the expertise you need is always on hand. |
The visual and instrumental test kits offer numerous options for determining individual parameter concentrations.
Find the most suitable test for your application:
- Select your preferred test parameter
- Find your desired measuring range, then choose the most appropriate products for your workflow or sample type
- Use the catalog numbers to purchase products directly
Product Selection
Merck Spectroquant® Prove plus – et stort pluss for rutineanalyser.
Som din pålitelige partner innen analytisk kjemi arbeider vi kontinuerlig med innovasjoner som bidrar til å gjøre det analytiske arbeidet ditt enda bedre. Vår siste generasjon spektrofotometre for analyse gjør akkurat det. Spectroquant® Prove plus-sortimentet har en rekke funksjoner som gjør nøyaktighet og presisjon enklere enn noen gang.
Fordeler med Prove plus for analyser av vann, miljø, næringsmidler og drikkevarer.
- Forbedret funksjon med umiddelbar displayvisning og raskere prosessering
- Større lagringskapasitet for måleresultater (opp til 7000)
- Utvidet garantitid på to år
Prove 100 plus:Rutinemessige VIS-målinger ved analyse av avløpsvann og miljøtesting.
Prove 300 plus:Sensitive UV/VIS-analyser av drikkevann, næringsmidler og drikkevarer.
Prove 600 plus:Komplekse UV/VIS målinger ved testing av prosessvann.
Additional Information
Analytisk kvalitetsforsikring fra A til Å
Analytisk kvalitetsforsikring (AQA) er en praksis for å sikre at resultatene er pålitelige og i samsvar med retningslinjer for god laboratoriepraksis (GLP).
Spectroquant® AQA konseptene - 3 trinn til fantastisk kvalitet
- Fotometersjekk: (OQ) med sertifiserte fargestandarder eller Certipur® UV/Vis-standarder
- Systemsjekk: (PQ) Gjenopprettingsmåling ved bruk av CombiCheck standardløsning, sertifiserte referansematerial- (CRM) standardløsninger eller Certipur® standard løsninger
- Matrisesjekk: (PQ) Engangs spiking ved bruk av CombiCheck R-2 løsning eller multippel fortynning/spiking med sertifiserte referansematerial- (CRM) standardløsninger eller egenproduserte løsninger
Merck Spectroquant® Move- og NOVA-fotometre
- Spectroquant® Move 100 er laget for rask, pålitelig vannanalyse på stedet.
- Spectroquant® NOVA 60 er svært brukervennlig og gir høy målekvalitet (AQA).
Mer informasjon
Merck RQflex® 20 – nøyaktighet med reflektometri
Den nye kvantitative teststrimmelleseren RQflex® 20 støtter dine prosesser ved å overvåke de kjemiske parametrene på stedet. Med intuitiv menynavigasjon og forhåndsvalg av prøver gir den muligheter for raskere og sporbare avgjørelser under produksjonsprosessen.
Mer informasjon
Merck Mquant visuelle tester
- MQuant® Væsketester: Kjemiske testsystemer for rask, nøyaktig og bærbar vanntesting fra høye til lave parameterkonsentrasjonsområder ved bruk av lesing av fargekort, skiver og kolber.
- MQuant® Teststrips: for pålitelig semi-kvantitativ fastlegging av ioner og andre forbindelser med visuell og digital avlesing
- MQuant® pH-teststrimler og -papir: Hurtig pH-måling med nøyaktige fargeskalaer for tydelige og pålitelige resultater for alle medier, inkludert væsker med høy turbiditet
MQuant® StripScan
Gjør hurtigtestingen enklere og mer presis for prosesskontroll ved produksjon av næringsmidler, desinfeksjonskontroll og miljøtesting. MQuant® teststrimler og MQuant® StripScan-appen gir deg all påliteligheten og konsistensen du forventer fra en premium hurtigtest, med ekstra administreringsalternativer for digitale opplysninger.
![]() |
![]() |
Mer informasjon
Merck prøvepreparering, klare til bruk
Enkel og effektiv preparering med Crack sett og termoreaktorer
- Spectroquant® Crack sett: Vi tilbyr tre forskjellige Crack sett for bestemmelse av totalt innhold av forskjellige parametere. Hvert sett inneholder alle nødvendige reagenser for nedbryting med termoreaktor.
- Spectroquant® termoreaktorer: Tilbyr 8 forhåndsinstallert nedbrytingsprogrammer for rutinemessig bruk. En beskrivelse av nedbrytingsprosedyrer er gjengitt i anvisningsarkene som følger med testsettet.