Casestudie: Tangerine Dreams - vanning av en sitrusgård ved hjelp av Masterflex
«Siden vannstrømningshastigheten min kan variere fra 20 til 250 gallons per minute (GPM) avhengig av behov, er kombinasjonen med pumpe og slange ideell»
Tenk at du står midt i en sitrusgård omgitt av mandarintrær. Det er sommer i San Joaquin Valley, solen varmer godt og naboene til dette jordbrukssenteret i California har fokus på å levere en solid avling.
Spredere skyter vann fra smeltet snø fra fjellkjeden Sierra Nevada. Vannet samles i innsjøer og reservoarer og fordeles til avlingene i samfunnet som primær vanningskilde. På Earthly Delights Farm blir rundt 40 mål med trær dusjet gjennom dagen. Sammen med det avlingsopprettholdende vannet samler mikrospredersystemet opp skadelig sand, støv og andre partikler, samt en blomstrende algebestand.
Tangerine Dreams
Ronny Tannenbaum har eid og drevet Earthly Delights Farm i Tulare County siden 1998. Han la inn en sentrifugalpumpe for å øke vanntrykket gjennom vanningssystemet. Men med friksjonstap og ulike landhøyder som fikk trykket til å variere, la han også til trykkkompensatorer for større jevnhet.
Tannenbaum sjekket også sprederne regelmessig for tilstoppinger og fant ut at de hyppig ble tilstoppet. Så han utførte feltrens. For et par tusen spredere tok dette mer tid og innsats enn han var villig til å gi.
«Det ble et mas som jeg levde med i hele fjor sommer og på begynnelsen av denne sommeren», sa han. De eksisterende sandmediafiltrene rengjorde vannet for partikler, man hadde ingen effekt på algene, som vokste ut av kontroll.
Løsningen
Tannenbaum utforsket mulighetene sine. Han fant ut at det å injisere små mengder med klor i vannet ville kontrollere algene. Bønder som bruker dryppvanning, en langsom lavtrykksprosess, injiserte klor i systemene sine. Noen bruker klorinatorer (ikke-trykksatte kammer som dem brukt i bassenger) som leverer enhetlige mengder klor. Med tørre kjemikalietabletter blir de oppløst i en kjent hastighet og løsningen blir pumpet inn i hovedsystemet.
Væpnet med denne informasjonen vurderte Tannenbaum hvordan han skulle bruke dette på sitrusgården sin. Hans situasjon var komplisert fordi han ikke alltid vannet hele gården samtidig. Siden han har ulike jordtyper som trenger bestemte mengder med vann, noe som påvirker kvaliteten på frukten og avlingene, har gården mer enn én sone. Noe vanning krever 250 GPM, mens andre krever mye mindre.
Etter at han hadde undersøkt mulighetene med klor, oppdaget han at det er kjemisk aggressivt, noe som gjør det tøft mot stål og ubrukelig med visse plasttyper - og det er ustabilt, særlig i varmt vær.
For å injisere klor i vanningssystemet og unngå noen av ulempene ved å bruke en klorinator, trengte han en pumpe som kunne motstå de korroderende effektene med kjemikaliet, samtidig som han enkelt kunne variere strømningshastigheten.
(Det forbedrede) systemet
Tannenbaum kjente allerede til peristaltiske pumper og husket at ved å flytte på viseren til pumpen, kan man endre strømningshastigheten. Han tenkte at den rette peristaltiske pumpen kunne være løsningen. Han tok kontakt med oss og snakket med spesialistene på tekniske applikasjoner, som styrte ham i retning Masterflex L/S® Economy Variable-Speed Digital Drive, L/S® Easy-Load® pumpehode for presisjonsslanger, og Norprene® pumpeslange.
Masterflex is Key
Med Masterflex L/S pumpesystem kommer kjemikaliene kun i kontakt med slangen, som er relativt enkel og rimelig å skifte ut. Dette er spesielt viktig fordi den også kan pumpe jordbrukskjemikalier, inkludert ugressmidler som kan spise opp pakninger og andre deler på utstyret.
«Fordelen med dette peristaltiske pumpesystemet er at selve systemet er isolert fra kjemikaliene - kun slangen kommer i kontakt med dem», sier Tannenbaum.
Selv om en membranpumpe kan koste mindre, så kan den ikke takle de lave strømningshastighetene som han krevde.
Før han kjøpte, ville Tannenbaum sørge for at slangene tålte natriumhypoklorittløsningen samtidig som den ultrafiolette (UV) stabiliteten ble opprettholdt. UV-stråler er kjent for å bryte ned plast. «Med Norprene-slangene var jeg tilfreds med at det ville fungere», sa han.
Tannenbaum implementerte systemet tidlig i juni, injiserte løsningen på innløpssiden av den sentrifugale vannpumpen. Algen begynte å forsvinne.
«Nå kan jeg med glede si at algen nesten er borte. Jeg har tilpasset noen variabler, byttet til en 6 % løsning som jeg syns er mer stabil. Siden vannstrømningshastigheten min kan variere fra 20 til 250 gallons per minute (GPM) avhengig av behov, er kombinasjonen med pumpe og slange ideell. Med et par enkle trykk på noen knapper kan jeg stille inn riktig strømningshastighet for klorløsningen. Uten noen endringer annet enn at strømningshastigheten ble stilt inn, kan dette systemet behandle opp til 1000 GPM om nødvendig», sier han. «Det vil jeg anbefale.»