Casestudie: En tilpasset pumpeløsning for utstyr for UV-belegg
Masterflex® Easy-Load® II pumpehode erstatter membranpumpe i belegningsutstyr
Situasjon/utfordring
En ledende produsent av UV-herdende og -beleggende utstyr bruker membranpumper for å overføre UV-beleggene til belegging av maskinruller. Membranpumpen krever hyppig vedlikehold og økt driftskostnad for sluttbrukerne. De ønsket å erstatte membranpumpen med et mer nøyaktig, pålitelig og brukervennlig design.
Finisehd OEM Pump
Vår kundetilpassede løsning
Masterflex sitt tekniske team for tilpassede produkter samarbeidet med kunden for å finne en løsning for å erstatte membranpumpene. Teamet anbefalte Masterflex® Easy-Load® II pumpehodet kan tilpasses med kundens belegningsutstyr, og det anbefales også at Norprene® -slanger brukes med pumpehodet.
Masterflex Easy-Load pumpehode II har automatisk sikring som holder slangen sikkert på plass uten manuell justering – bare legg inn slangen og start pumpen for å redusere slangebelastningstiden. Rotor med fire ruller forbedrer trykkytelsen og den mekaniske stabiliteten samtidig som pulseringen reduseres. Dette gir færre trykktopper. Forbedret okklusjonsbunngeometri forlenger slangenes levetid.
Norprene-slange var ideell for denne applikasjonen siden den er designet for applikasjoner som krever utmerket motstand mot kjemikalier, varme, ozon, ultrafiolett (UV) lys og har svært lang pumpelevetid (ved bruk med de øverste tre sammensetningene).
Verdi levert
Masterflex Easy-Load II pumpehode leverer pålitelig og konsekvent væskelevering med minimal nedetid. Kombinasjonen av pumpen og motoren var en kostnadseffektiv løsning for produsenten og hans sluttbrukere. Easy-Load pumpeteknologi sparer vanligvis 1 til 2 timer per vedlikeholdssyklus. Det kan utgjøre så mye som $ 100 til $ 150 per time i besparelser.