Casestudie: Tilpasset strålingsterapi- og isotopprodukt
Ismatec® Reglo® ICC-pumpe tilpasset for strålingsterapi- og isotopprodukt
Situasjon/utfordring
En ledende produsent av strålingsterapi- og isotopprodukt trengte et pumpetilbehør med 4 uavhengig styrte kanaler. De trengte også et kundetilpasset monteringssystem for å imøtekomme en spesifikk monteringskonfigurasjon.
OEM reglo icc peristaltic pump
Vår kundetilpassede løsning
Prosjektet ble gjennomført med det tekniske teamet vårt. De anbefalte Ismatec® Reglo® Independant Channel Control (ICC)-pumpe tilpasset med en monteringsplate. Et komplett kundetilpasset pumpesystem ble utviklet.
Reglo ICC peristaltiske flerkanalpumper lar brukeren styre strømmen og retningen til hver kanal individuelt. Pumpen leverer kontinuerlig pumping eller presisjonsdosering opp til 35 ml/min med evnen til toveis flyt i hver kanal. Uavhengig kanalkalibrering minimerer i tillegg forskjellene fra rør til rør, noe som gir høy kalibreringsnøyaktighet.
Verdi levert
Den nye kundetilpassede pumpen kan enkelt monteres i kundens kabinett. Vår raske respons gjorde at kunden klarte å holde prosjektlanseringsplanen. Kunden sparte $ 200 i arbeid per enhet med kundedesignet monteringsenhet.