Prisbelønnet ViVi rentroms hjelm og hette , ventilert og steril for operatører i aseptiske rentrom.
Prisbelønnet, ventilert renromshjelm og hettesystem ViVi-CR for operatører i aseptiske renrom
Operatører i aseptiske renrom (klasse A/B) må bruke hetter, renromsmasker og briller, men opplever ofte problemer med ubehag, med å holde seg kjølig og at brillene dugger. For å finne en mer praktisk løsning har VWRs direktør for renromsportefølje funnet THI som en mulig partner til utvikling av nye produkter.
THI er en erfaren østerriksk produsent som produserer kirurgiske hjelmer med mange av de nødvendige egenskapene. VWR og THI har samarbeidet siden da, og har utviklet et nytt ventilert hjelmsystem basert på den originale kirurgiske hjelmen men designet spesifikt til personale i EU-GMP grad A/B produksjons renrom.
THI har klart å oppfylle industriens krav når det gjelder komfort, pusteevne, filtreringsytelse, partikkelutslipp, støy og panoramasikt. Resultatet er ViVi-CR hjelmen som er en ny og enestående løsning på markedet.
- ViVi-CR skaper en fysisk barriere mellom brukeren og miljøet for å redusere overføringen av partikler men den skaper et komfortabelt klima inne i operatørens hette ved hjelp av aktiv ventilering.
- ViVi-CR systemet dekker hele hodet og ansiktet, mens ansiktsmasker kan gi rom for ukontrollert luftutslipp, og briller ikke dekker all ansiktshud. Med den høye luftstrømmen i ViVi-CR har man ikke problemer med dugg, og lite driftsstøy gjør det mulig å kommunisere med medarbeidere.
- Med mimikkontrollert hastighetsjustering kan operatøren bruke hendene til arbeidet og bare nikke for å endre hastigheten på de interne viftene. Alternativt, i automatisk modus, gjenkjenner bevegeslesregistreringsteknologi fysisk aktivitetsnivå og tilpasser automatisk viftehastigheten.
- Siden lanseringen i 2019 har ViVi-CR vunnet ‘Innovasjonsprisen’ på ContaminExpo kongressen 2019 i Paris, og 'Anbefalt på det varmeste' prisen på Cleanroom Technology Exhibition i Storbritannia.
ViVi-CR - Den nye sterile, ventilerte renromshjelmen og hettesysystem for aseptisk grad A/B renrom, fås kun hos VWR.
Se fremtidens bekleding for "aseptic grade A/B" produksjon
Opplev kombinasjonen av ViVi-CR hettesystem og DuPont Tyvek® IsoClean® bekledning for optimal personlig og produktbeskyttelse.
Instruksjonsvideo for påkledning
GMP-kompatible på og avklednings-prosedyrer av Tyvek® IsoClean® bekledning og ViVi_CR hettesystem