Beholdersystemer for renrom
Rengjøringsutstyr i rustfritt stål for renrom
Leveres som system med én eller to beholdere. Tilbehøret er fullstendig autoklaverbart (kan demonteres til individuelle deler) og har en GMP-kompatibel utforming.
Renromskompatibiliteten til rengjøringsutstyret sikres gjennom langsiktige praktiske tester. Kan leveres med mopp og moppramme. Alle utgaver har Ringo-flatklemmer ES-CR. Kan eventuelt oppgraderes med rengjøringsenhet for overflater. Annet tilbehør eller produktspesifikke tilpasninger kan leveres på forespørsel.
Systembox EasyMop GMP®
Det patenterte MopJump-systemet med fortrengningsområde gjør det enkelt å impregnere mopphodet, i tillegg til at det er mulig å løfte det opp uten å være i kontakt med det. EasyMop GMP® Systembox er egnet for ti mopper. Tredobbel forsegling sikrer at boksen er trygt lukket. MicroSicuro CR/A-moppene er laget av spesialgarn som er egnet for renrom (ISO 5). Materialet er utviklet spesielt for impregneringsmetoden.
Vognen til EasyMop GMP-systemet er også laget av rustfritt stål, er GMP-kompatibel og har spesielle, autoklaverbare hjul og opptil fire bokser.
Produktvalg
Systemer med én eller to beholdere
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …