Beholdersystemer for renrom
Rengjøringsutstyr i plast for renrom leveres i systemer med én eller to beholdere. Beholderen og festene er laget av solid plast av høy kvalitet (polypropylen). Beholdere med litermarkering, vogn med styreruller. Alternative modeller med flate fester kan leveres på forespørsel.
Vi anbefaler beholderfôr for enklere transport av væske og avfall ut av kontrollerte områder. Disse er gammabestrålt og sterilt enkeltpakket.
Produktvalg
Beholdersystemer – plast
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …