Ikke-sterile løsninger for overflater og CIP
Ettersom utvalget av ikke-sterile produkter varierer fra land til land, gir denne siden en oversikt over de tilgjengelige produktgruppene. Salgsteamet vårt gir deg gjerne informasjon om produkttilgjengeligheten i området du holder til i, og egnetheten for dine bruksområder.
Rensemidler for overflater:
  • Alkaliske rensemidler med mye skum for overflater
  • Nøytrale rensemidler med mye skum for alle formål
  • Kraftige rensemidler uten skum for gulv, brukes manuelt eller med automatiske skrubbemaskiner
Rensemidler – CIP:
  • Alkaliske CIP-rensemidler, for fjerning av organisk jord, inkludert fett og olje
  • Syrebaserte CIP-rensemidler, for fjerning av organisk og ikke-organisk jord, spesielt mineral- og kalsiumavleiringer
Desinfeksjonsmidler for overflater:
  • Desinfiserende rensemidler basert på kvarternære ammoniumforbindelser
  • Et bredt utvalg ikke-sporedrepende desinfeksjonsmidler for sluttdesinfeksjon
Desinfeksjonsmidler – CIP:
  • CIP-desinfeksjonsmidler, basert på pereddiksyre
  • CIP-desinfeksjonsmidler, basert på natriumhypokloritt