Sterile løsninger for overflater i renrom
Løsningene blir filtrert til 0,2 µm før de fylles og pakkes i renromsforhold, og de blir enten aseptisk fylt eller terminalt bestrålt. 
Nøytralt rensemiddel
  • Flytende rensemiddel som skummer mye, nøytral pH
  • 0,2 µm filtrert, gammabestrålt, dobbeltpakket
  • Leveres med sertifikater for analyse, strålebehandling og sterilitet
  • Enhet: 100 x 30 ml eller 50 x 50 ml konsentrat
Etanol og IPA
  • Bredspektret desinfeksjonsmiddel
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650 og CEN 13697
  • 0,2 µm filtrert, gammabestrålt (900 ml) eller aseptisk fylt (5 liter), dobbeltpakket
  • Leveres med sertifikater for analyse, sterilitet og strålebehandling der det er aktuelt
  • Denaturert etanol: 70 % etanol, 30 % vann (WFI) denaturert med IPA
  • Isopropylalkohol: 70 % isopropylalkohol, 30 % vann (WFI)
  • Kan også leveres som en aerosol med renset vann
  • Enhet: 6 x 900 ml sprayflaske, 6 x 1 l sprayflaske
    4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk, 12 x 300 ml aerosol
Sporedrepende desinfeksjonsmidler
  • Todelssystem som genererer klordioksid
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 og CEN 13704
  • 0,2 µm filtrert, aseptisk fylt og dobbeltpakket
  • Leveres med sertifikater for analyse og sterilitet
  • Basert på klordioksid
  • Kompatibel i rotasjon med amfoteriske desinfeksjonsmidler
  • Effektiv mot sporer på bare 5–8 minutter.
  • Enhet: 25 x (2 x 100 ml) konsentrat, 
    4 x (4,9 l + 100 ml) klar til bruk
Amfoteriske desinfeksjonsmidler
  • Svært effektivt overflateaktivt desinfeksjonsmiddel
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650 og CEN 13697
  • 0,2 µm filtrert, aseptisk fylt og dobbeltpakket
  • Leveres med sertifikater for analyse og sterilitet
  • Vi tilbyr godkjente testmetoder for HPLC og titrering
  • Kompatibel i rotasjon med et sporedrepende desinfeksjonsmiddel eller et desinfeksjonsmiddel med kvarternært ammonium
  • Enhet: 50 x 50 ml eller 50 x 100 ml konsentrat,
    6 x 900 ml sprayflaske, 4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk 
Desinfeksjonsmidler med kvarternært ammonium
  • Svært effektivt overflateaktivt desinfeksjonsmiddel basert på kvarternære ammoniumkationer
  • 0,2 µm filtrert, aseptisk fylt og dobbeltpakket
  • Leveres med sertifikater for analyse og sterilitet
  • Svært kompatibelt med materialer
  • For en rekke bruksområder
  • Enhet: 50 x 25 ml eller 50 x 100 ml konsentrat,
    6 x 900 ml sprayflaske, 4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk