Quantus undertøy
Vi anbefaler bruk av slitasjesterkt, funksjonelt undertøy for å få mest mulig ut av Quantus®-plaggsystemet.
Vi tilbyr blandinger av høy kvalitet i polyester, mikrofiber eller bomull/polyester som gir minst mulig løse fibere. Ytterligere komfort tilføres gjennom optimal transport av fuktighet og varme.
I tillegg til fysiologiske aspekter og komfort blir aspekter ved solide arbeidsklær samt CI-krav og moderne stiler og farger stadig viktigere ved valg av undertøy.
Produktutvalget for Quantus-undertøy omfatter:
- Trøyer (langermede)
- T-skjorter (kortermede)
- Bukser
- Jakker
- Sokker
Stoff i Quantus-undertøy
Modelloversikt for Quantus-undertøy
Størrelser for Quantus-undertøy
Underwear Standard
Vi tilbyr gensere (langermede, med strikkede mansjetter), t-skjorter (kortermede), bukser (med gummibånd i ankelhøyde). Laget av mikrofiber, antimikrooverflate
AreaDress
Topp og bukser. Antistatisk og antimikrobielt. Svært myk følelse, med tett teksturbinding og utmerkede pusteegenskaper.
Sokker
Sokker som blir lite slitt, og som kan vaskes på 30 °C.