Quantus-plagg
Spør oss gjerne hvilke modeller som finnes i de ulike stoffene og størrelsene.
Stoffer (kjeledresser, hetter, ansiktsmasker, skoovertrekk, frakker)
Modelloversikt
Vi har brukt vår lange erfaring til å utvikle flere stoffer som tilbyr ulike egenskaper (for spesifikke bruksområder i renrom, med sprutbeskyttelse, flammebeskyttelse, skjæreresistens, ESD-egenskaper osv.). Spør oss gjerne hvilke modeller som finnes i de ulike stoffene og størrelsene.
Størrelser
Frakker
Med trykknapper eller glidelås (modell: Quantus Control), med eller uten lommer.
Kjeledresser
Kjeledresser med lappede sømmer som gir en godt forseglet og sikker dekning av sømmen. Leveres med hette med åpent ansikt og ansiktsmaske, som kombinert utgave med integrert flat hette eller med spesiell ESD-funksjon.
Ansiktsmasker
Trykknapper eller borrelås for å feste masken på hetten
Hodeplagg
Hodeplagg i 'hettestil", med elastisk bånd for justering av størrelse og trykknapper for justering av bredde.
Hetter
Optimal passform ved hjelp av kontinuerlig breddejustering på baksiden, med skulderbeskyttelse og trykknapper som fester ansiktsmasken til siden på hetten.
Skoovertrekk
Optimal passform på grunn av justeringer øverst, ved overlæret og i kne- og ankelhøyde, med en solid, vanntett og autoklaverbar såle.
Skoovertrekk
Elastisk bånd på oversiden, breddejustering, dobbel forsterkning. Med stabil og vanntett plastsåle.