Quantus-skoovertrekk
Egenskaper:
  • Glidelås foran
  • Elastisk bånd på baksiden med justerbare trykknapper
  • Justerbar trykknepping i overlærhøyde
  • Lysegrå såle i plast (Maestro) i modell med høy såle (solid, vanntett, autoklaverbar)
  • Bånd i polyester som forsterkning mellom såle og tekstur
  • Størrelser: S–XL
Valgfrie egenskaper:
  • PES-snører i kne- og ankelhøyde
  • Tilleggsklemme i overlærhøyde
Quantus® Boot Cover Plus Q-D
Med:
  • Glidelås i plast, skjult og forskjøvet til siden (utover)
  • Mansjettlukking øverst, justeres med PES-tape og spenne med klemme
  • To klaffer som snøreveiledning for festing av PES-tapen på kanten av mansjetten
  • Klemmefeste ved overlæret
  • Dobbel forsterkning på mansjetten, laget av ytterstoff
  • Forsterkning mellom såle og tekstur, laget av CONTROL-stoff (hvitt)
  • Lysegrå såle i nitrilplast, CRS-BA, lav (ergonomisk formet, forsterket profil, stabil, vanntett, autoklaverbar)
  • Størrelser: S–XL