Quantus-ansiktsmaske
Med:
- Trykknapper for å feste masken på hetten (tre på hver side)
- Firkantet form
- Standardstørrelse: (B x L) 26 cm x 26 cm
Valgfrie egenskaper:
- Borrelås for å feste masken på hetten (innvendig eller utvendig)
- Variable mål
- Kan leveres med trådnettinnlegg (i den øverste tredjedelen)
- Størrelse: (B x H) 31 x 38 cm