Quantus-frakk
Med:
  • Overlappende sømmer, for tette og sikre sømmer
  • Trykknapper foran
  • Høy krage med trykknapp
  • Komfortabel raglanstil
  • Antistatiske, strikkede mansjetter
  • Trykknapper på venstre bryst, hvitt PES-klemmebånd
  • Venstre brystlomme
  • To lommer på hoftene
  • Påsydd kragelapp med etikett
  • Opphengsløkke i kragen
Størrelser: XXS–XXXL
Valgfrie egenskaper:
  • Toveis glidelås foran (dobbel dekning) (modellen Quantus Control)
  • Begge utgaver (trykknapper, glidelås) kan også leveres uten lommer
  • Klemmebånd i renromsstoff (med/uten trykk)
  • Individuelle trykk: firmalogo, navn, koder osv.
  • Løkker der det kan festes penner, mobiltelefoner, ID-kort osv.