Quantus-kjeledresser
Med:
- Lappede sømmer for en godt forseglet og sikker dekning av sømmen
- Glidelås i plast foran (dobbel dekning)
- Høy krage med trykknapp
- Justerbart, elastisk midjebånd, justerbart via knapp
- Komfortabel raglanstil
- Antistatiske, strikkede mansjetter som ermelukking
- Med justerbar benlukking med trykknapper
- Trykknapper på venstre bryst, hvitt PES-klemmebånd (B x H) 12 cm x 2 cm
- Påsydd kragelapp med etikett
- Opphengsløkke i kragen
Valgfrie egenskaper:
- Antistatiske, strikkede mansjetter ved anklene
- Klemmebånd i renromsstoff (med/uten trykk)
- Individuelle trykk: firmalogo, navn, koder osv.
- Løkke der det kan festes penner, mobiltelefoner, ID-kort osv. (størrelse: (B x H) 8 cm x 4 cm)
- ESD-funksjonelle modeller kan leveres på forespørsel
- Kombinert kjeledress: Kjeledress med integrert flat hette som har nettinnlegg ved ørene, åpent synsfelt, fire trykknapper foran for justering, hetten kan justeres på baksiden med trykknapper
Størrelser: XXS–XXXL, spesialstørrelser kan leveres!