Løsninger fra 3M – briller
Øyevern
Utviklet for sikkerhet, designet for stil
Utvalg
Porteføljen med 3M-øyevernprodukter gir garantert briller av høy kvalitet som sikrer en optimal likevekt mellom komfort, beskyttelse og design. Ingeniørene våre har arbeidet hardt for å sikre at nivået for komfort og stil matcher vernestandarden. |
|
For å sikre at synsskarpheten man får med vernebrillene er akseptabel for visse typer arbeid, må linsens lysbrytende egenskaper overskride et påkrevd nivå. Linsene kan deles inn i tre klasser. Optisk klasse 1 er til arbeid med spesielt høye krav til synsskarphet til permanent bruk, optisk klasse 2 er til arbeid med gjennomsnittlige synskrav og optisk klasse 3 er til grovarbeid uten spesielle synskrav (bare til sporadisk og ikke permanent bruk). Det finnes også ulike optiske forvrengninger som kan gi ulike forvrengningseffekter. Det finnes sfæriske, prismatiske, sylindriske og astigmatiske forvrengninger. Den optiske klassifiseringen ovenfor og de tilhørende bruksperiodene, avhenger av de ulike forvrengningseffektene. Sfæriske forvrengninger legges derfor til optisk klasse 1, prismatiske og sylindriske forvrengninger til optisk klasse 2 og astigmatiske forvrengninger til optisk klasse 3. |
Passformvalidering
Som med alt personlig verneutstyr er komfort nært knyttet til overholdelse av brukskrav, og vernebriller som ikke sitter som de skal, vil kanskje ikke være nok til forhindre øyeskader. Derfor er god og sikker passform av største betydning. |
|
Mens gjeldende standarder oppfordrer til å være nøye med passformen på øyevern, f.eks. BS 7029:1999, finnes det ingen spesifikke retningslinjer om hvordan man evaluerer en individuell passform. Det er ikke alltid tilstrekkelig å foreta en vurdering basert på størrelse og justerbare deler for å fastslå om en passform er god og sikker. Det nyskapende 3M™-systemet for tilpasning av øyevern, er en enkel metode i seks trinn som gjør at du får en målt evaluering av passformen. |
Opplæring
3M tilbyr en rekke verktøy og programvarer for å støtte behovene du måtte ha for opplæring innen bruk av personlig verneutstyr.
Hos 3M er vi overbevist om at utdanning er nøkkelen til beskyttelse. Det er avgjørende at ansatte og sikkerhetsansvarlige forstår risikoen for egen helse på arbeidsplassen, og at de vet hvordan de kan beskytte seg mot disse risikoene på best mulig måte. For å hjelpe dem med dette har vi et bredt opplæringstilbud som er tilpasset ulike typer bedrifter og individuelle behov.
Vi kan gi opplæring på stedet gjennom et besøk fra vår Safety Caravan som forflytter seg rundt i EU-området. Våre team for teknisk service er også tilgjengelige for å bidra med ekspertise fra helse- og sikkerhetsindustrien.
Utvalgt produkt
3M™ SecureFit™ vernebriller i 400X-serien
3M™ SecureFit™ vernebriller i 400X serien består av en kantløs linse og brede fleksible brillearmer for solid sidebeskyttelse og er populære å bruke i kombinasjon med øreklokker. Brillearmene har også 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT) som lar sikkerhetsbrillearmene naturlig tilpasse seg individuelle hodestørrelser, noe som gir brukere en sikker og komfortabel passform. Reduserer at brillene sklir når hodet beveges. Formet pannebeskyttelse som hviler komfortabelt mot pannen og bidrar til å gi ekstra beskyttelse mot flygende partikler. Myk nesebro for en behagelig passform. De er tilgjengelige med 7 linsealternativer.
3M™ Solus™ vernebriller i 1000-serien
Dugg på brillene kan være frustrerende og utfordrende. Fjerning av briller for å tørke bort dugg kan utsette øynene for potensielt farlige situasjoner på arbeidsplassen og rusk. 3M™ Solus™ vernebriller i 1000-serien har Scotchgard™ anti-dugg-linsebelegg som hjelper arbeidere å se klart, lenger – og gir lengre varig duggmotstand enn tradisjonelle anti-dugg-belegg. 3M™ Scotchgard™ Protector anti-dugg-belegg motstår dugg lenger enn tradisjonelle antidugg-belegg, opptil 25 vasker med vann.* *Basert på 3M intern testing av springvannsvaskesykluser etterfulgt av anti-dugg-testing i henhold til EN168 testmetode.
Ressurser
3M™ SecureFit™ overbriller i 3700-serien
3M™ SecureFit™ overbriller i 3700-serien er våre sikkerhets-overbriller designet for de som bruker briller med styrke. De har justerbare brillearmer med PDT-teknologi (Pressure Diffusion Temple) for å sikre en tett passform og et mykt nesestykke for å gi komfort. Polykarbonatlinsen er tilgjengelig med 3M™ Scotchgard™ anti-dugg / anti-skrape-belegg for økt holdbarhet og forbedret syn. Tilgjengelige i tre farger på brillearmene og syv linsemuligheter, inkludert IR-linsefarger.
Ressurser
3M™ SecureFit™ sikkerhetsbriller i 500-serien
3M™ Goggle Gear™ sikkerhetsbriller i 500 serien har et lavprofildesign med en justerbar stropp, indirekte ventilasjon og 3M™ Scotchgard™ Protector anti-dugg/anti-skrape-belegg.