Fallvern
3M tilbyr alt du trenger for å arbeide i høyden. Oppdag et omfattende utvalg av pålitelige, komfortable, innovative fallsikringsutstyr og -løsninger av høy kvalitet; forankringer, seler, tilkoblinger, rednings- og evakueringsutstyr, midlertidige og permanente vertikale og horisontale lifeline-systemer, utstyr for begrenset plass, profesjonelle opplæringstjenester og mer.
Se vårt webinar om fallvernVårt oppdrag er å gi deg en omfattende løsning. Derfor har vi et team med spesialiserte applikasjonsingeniører som kan gi råd om risikovurdering, prosjektutvikling og den best egnede løsningen for arbeid i høyden for dine behov.
Hos 3M kombinerer vi teknisk innovasjon og ekspertise med en lidenskap for å produsere produkter av den høyeste kvalitet. 3M™ fallvern tar sikkerheten til arbeidere til nye høyder med de utprøvde og pålitelige DBI-SALA® og Protecta® merkene til fallvern utstyr og løsninger. Disse løsningene inkluderer innovative seler, snorer, ankere, horisontale lifelines, tilgangssystemer, rednings- og evakueringsutstyr, løsninger for begrenset plass, alt PPE eller personlig verneutstyr som trengs for personlig fallsikring og mye mer!
Vi oppfyller verdens strengeste standarder og koder, inkludert CE og ANSI, og gir deg maksimal frihet og selvtillit. Det finnes ingen grenser!
Utvalgt produkt
DBI-SALA® Davit-system med kort rekkevidde
3M™ DBI-SALA® begrenset plass HC (høy kapasitet) Davit-system med kort rekkevidde er konstruert av pulverlakkert aluminium, og har et modulært design for enkel transport og lagring. Systemet vårt er justerbart, noe som gir fleksibilitet under installasjon. Dette produktet er sertifisert iht. EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, og møter kravene til maskindirektiv 2006/42EF for materialhåndtering.
Ressurser
DBI-SALA® Davit-system med kort rekkevidde
3M™ DBI-SALA® Delta™ komfort redningssele er en av våre mest populære seler med behagelig polstring, en ergonomisk passform og følelse, lette spenner og høystyrkebånd. Den har et trekantet mønster som forhindrer floker og skaper en ramme som gjør at selen enkelt kan tas på.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL med apporteringsvinsj
Vår 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ selvinntrekkende apportering s-lifeline er designet for å tåle de tøffeste miljøene. Med alle funksjonene til vår standard Sealed-Blok™ pluss en 3-veis apporteringsvinsj. Det kraftige designet er korrosjonsbestandig, med endeplater i rustfritt stål og aluminiumhus. For pålitelighet og kvalitativt fallvern under bruk som olje- og gassrigging, begrenset plass, saltvannsmiljøer, skitne miljøer og kloakkanlegg, har Sealed-Blok™ blitt brukt mange år i feltet.
Ressurser
D - 3M™ Protecta® trefot
Når det gjelder å komme seg inn/redning med begrenset plass, er det viktig at utstyret fungerer perfekt og raskt. Lett, bærbar Protecta® aluminium trefot er ideell for å komme seg inn og redning på begrenset plass. Den transporteres lett fra et sted til et annet og kan settes opp av kun en arbeider. Fest en eller to mekaniske enheter som en vinsj eller 3-veis selvinntrekkende lifeline og du er klar. Treføttene våre er fulle av funksjoner som låsende føtter, enkel justering av sperrestiftstilen, hurtigmontert mekanisk enhetsbrakett og sklisikre tråkkeplatesåler på føttene.