Steriliseringsovervåking
3M er en av verdens ledere innen steriliseringsovervåkingsløsninger. Vår komplette portefølje av differensierte, klinisk foretrukne produkter kan hjelpe deg å strømlinjeforme operasjonene dine og standardisere protokollene dine.
Produkter som 3M™ Attest™ superraske biologiske indikatorer kan redusere tiden det tar å se kritisk informasjon om steriliseringsprosessen betydelig. Vår type 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) kjemisk integrator har bevegelig blekkteknologi, med et 'Aksepter eller Avvis'-resultat som er lett å tolke, og 3M™ Comply™ blyfri damp-indikator-tape har 3Ms anerkjente klebende teknologier for å sikre pakningssikkerhet, samtidig som du får den raske informasjonen du trenger for raskt å bekrefte steriliseringseksponering.
Utvalgt produkt
3M™ elektronisk testsystem for dampsterilisatorer (ETS)™
ETS er en brukervennlig elektronisk testenhet som gir omfattende, objektiv, uavhengig informasjon om de kritiske variablene i dampsteriliseringsprosessen den brukes i. ETS er et innovativt alternativ til de tradisjonelle Bowie- og Dick-testpakkene og deres derivater.
3M™ Attest™ superrask biologisk indikator 1492V for dampsterilisering
Den biologiske indikatoren gir BI-resultater på 24 minutter i 3M Attest 490 auto-leser. Den er egnet for dynamisk luftfjerning (forvakuum og SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Den oppfyller ISO ytelseskrav for biologiske indikatorer og inneholder levedyktige organismer som gir en direkte måling av dødelighet
3M™ Attest™ auto-leser, 490
Denne doble automatiske leseren er designet for bruk med 3M™ Attest™ biologiske indikatorer 1491, 1492V og 1295. Den har en intelligent skjerm med nedtellingsfunksjon for tid-til-resultat. Skjermen kan sees eksternt via PC-en din. Bruk den samme 3M™ nett-applikasjonen du bruker nå for sanntids BI-status og resultater for digital journalføring
3M™ Comply™ SteriGage™ indikatorer for dampkjemikalier
3M Comply SteriGage indikatorer for dampkjemikalier oppfyller kravene i EN ISO 11140- 1. 3M Comply SteriGage indikatorer for dampkjemikalier er designet for nøyaktig å oppdage små endringer i alle definerte kritiske steriliseringsparametere over hele det vanlige steriliseringsområdet i gravitasjons- og pre-vac dampsteriliseringsprosesser.
3M™ Comply™ damp indikatortape
En pålitelig dampindikatortape som gir umiddelbar informasjon hvis pakken har blitt utsatt for tilstrekkelig dampsterilisering. De kjemiske indikatorlinjene blir mørke når de utsettes for en dampsteriliseringsprosess.