VWR presenterer 3M-løsninger fra deteksjon til beskyttelse og validering
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Som en viktig strategisk partner for VWR innen personlig verneutstyr og sikkerhetsløsninger, er 3M lidenskapelig opptatt av å beskytte helse og sikkerhet til arbeidstakere i alle typer bransjer og arbeidsmiljøer.
3M, som en global autoritet i å hjelpe deg med å løse dine mest komplekse hørselsvernutfordringer, har lansert gode verktøy og tjenester for å hjelpe deg - fra deteksjon til beskyttelse til validering.
Bruk denne nye plattformen til å laste ned disse nye verktøyene og tjenestene for å utfylle VWRs tilbud om personlig verneutstyr.
|
EAR PLUGS | ||||
3M Product | (click to order in our webshop) Description |
Disposable/ Reusable |
Features | Attenuation in dB (SNR) |
3M™ Roll-down ear plugs The standard disposable solution for long exposure periods |
Disposable |
Metal detectable/ |
from 28dB to 39dB |
|
The smart solution for hygienic, low cost hearing protection. No roll down required |
Disposable/ |
Corded version/ Colours |
from 28dB to 35dB |
|
3M™ Pre-moulded reusable ear plugs The practical reusable solution with resealable pack or storage case |
Reusable |
Corded/ Metal detectable/ Transparent/ Low attenuation |
from 20dB to 35dB |
|
The easiest way to get your 3M Ear Plugs ready for use for the users |
||||
EAR MUFFS/BRANDED EARPLUGS | ||||
Perfect solution for intermittent wearing periods and limited exposure to noise |
Reusable |
Multiposition/ Pod shapes/ Low attenuation |
from 23dB to 26dB |
|
All available as headband or helmet mounted version. Newly designed spacer for improved attenuation. |
Reusable |
Headband/ |
from 26dB to 28dB |
|
Earmuffs, Peltor™ X Series |
Reusable |
Headband/ Helmet mounted |
from 26dB to 28dB |
|
Earmuffs, Peltor™ X Series |
Reusable |
Headband/ Helmet mounted |
from 34dB to 35dB |