3M-løsninger – vernemasker
Vernemasker
Vitenskapelig drevet nyskapning bidrar til komfort, god passform og beskyttelse
3M tilbyr deg det bredeste spekteret av engangs, gjenbrukbare og friskluftsmasker til industrielle og andre applikasjoner, beregnet for de tøffeste arbeidsforhold.
3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske HF-800 serie
Designet med smarte og intuitive funksjoner er 3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske vernemaske i HF-800 serien, komfortabel og pålitelig. Tilgjengelig i tre størrelser: Small, medium og large, våre vernemasker har alle en alternativ snakkemembran. Den nye 3M™ Secure Click™ serien har en rask, enkel kassett/filter tilkobling. Det fungerer akkurat som et sikkerhetsbelte. Bare sett sammen tilkoblingene, trykk til du hører et klikk og vær sikker på at filter og kassetter er riktig installert.
3M™ Versaflo™ egensikker motordreven vernemaske i serien TR-800+
3M™ Versaflo™ egensikker motordreven vernemaske i serien TR-800+ for beskyttelse når det jobbes i farlige atmosfærer. Som en del av Versaflo-familien, når den kombineres med Versaflo-hodetopp, belter og annet tilbehør, blir luftturboen vår en del av et CE-godkjent vernemaskesystem med; flere hastigheter, hørbare og visuelle alarmer, og muligheten til å arbeide med et bredt utvalg av gass-, damp- og partikkelfiltre. Komforten er maksimert med tre valgbare strømningshastigheter og kontrollert luftstrøm, og det er enkelt å identifisere og skille fra ikke-IS-versjoner av Versaflo-produktfamilien, takket være knallgule berøringspunkter. TR-800 er godkjent i henhold til sone 0-krav og kan derfor være egnet for områder der potensielt eksplosive atmosfærer forventes og permanent i normal drift.
Ressurser
3M™ Versaflo™ motordreven vernemaske med lufttilførsel TR-600 serie
3M™ Versaflo™ motordreven luftturbo TR-600 tar hele systemet til nye nivåer av selvtillit, kontroll og komfort. Representerer en avansert utvikling av teknologi med økt fortreffelighet innen motordrevet vernemaskesikkerhet, din verden av beskyttelse har nettopp utvidet seg og er bedre enn noen gang. Avhengig av type filter som brukes, gir det beskyttelse mot partikler, gasser eller damper, eller mot en kombinasjon av disse.
Ressurser
3M™ Versaflo™ hetter og hodedekker i S-serien
3M™ Versaflo™S-seriens hetter og hodedekker har justerbare fjæringer (de fleste modeller) og myke komfortkluter som gir utmerket passform, stabilitet og sporing. Fjærende hetter og hodedekker inkluderer brede ansiktstetninger med myk strikk for forbedret komfort og redusert luftstrømstøy. Gjenbrukbare fjæringer gjør at brukere kan modifisere fordelingen av luftstrøm inne i hetten for å oppfylle personlige behov.