Rengjøring og sikkerhet på arbeidsplassen
Gjør anlegget ditt trygt og rent med de høyeste standardene innen sikkerhet og rengjøring av underlag og gi dine ansatte og partnere tillit under besøket.
Våre løsninger har den høyeste ytelseskvaliteten og hjelper deg med å gjøre komplekse rengjørings- og vedlikeholdsoppgaver enklere.
Kommersiell rengjøring
Hvis du krever de høyeste standarder for rengjøring og hygiene, bør du kreve en 3M løsning for alle dine rengjøringsbehov.
Våre merkeledende løsninger rengjør ikke bare underlag og overflater mer grundig; de hjelper også til med å holde smuss borte. Og siden de arbeider hardere, i lengre tid, så kan du opprettholde et godt bedriftimage, samtidig som du reduserer bruk for rengjøringspersonell og budsjettet.
Sikkerhet anlegg
Å skli, snuble og søle skjer ofte på arbeidsplassen. Selv om de skjer hver dag, setter disse ulykkene sikkerheten til arbeidsstyrken din, så vel som besøkende til lokalene dine, i fare. Dårlig sikkerhet på arbeidsplassen kan potensielt undergrave arbeidsstyrkens produktivitet, skade bedriftens rykte og til slutt skade bunnlinjen.
Vi vet hvor viktig tilstanden til gulvbelegg er for sikkerheten av anlegget. Hos 3M har vi laget en portefølje med sikkerhetsprodukter som holder gulvbelegg sikre, rene og ser bra ut, samtidig som kostnader holdes nede.
Utvalgt produkt
3M™ Nomad™ ultra ren matte 4300
Denne forurensningskontrollmatten er en for engangsbruk, støvsamlende matte som består av 40 ark belagt med trykksensitiv lim. Den er designet for å beskytte rene områder når renhet og hygiene er kritiske faktorer. Den kan hjelpe deg med å opprettholde ISO14644-1 sertifisering klasse 4 til 8 for rene rom.
3M™ Safety-Walk™ pute matte 5270E
Fjærkveilet, støtdempende matte av vinyl-skumgummi som komprimeres jevnt og kontinuerlig, og gir større komfort og mindre tretthet. Teksturert topp gir høy friksjonskoeffisient for sklisikkerhet. Solid topp har et spesielt smøremiddel- og oljebestandig belegg. Designet for lett til middels industriell bruk. Sort integrert kant.
3M™ Safety-Walk™ sklisikker universaltape i serien 600
Ideell til bruk i, under og rundt maskiner for å ta i mot drypp. Den er svært sorberende og ikke-granulær, så den vil ikke skade anleggsutstyr. Hvert etui tar 37.5 gallons og inneholder 100 kluter. Denne sorbenten med høy kapasitet har en scrim på den ene siden for å øke styrken og bidra til å eliminere lo. Denne kluten i praktisk størrelse lar brukeren raskt spre sorbent på og ved søl. Den kan også brukes på en arbeidsoverflate hvis man mistenker søl eller brukes som tørkepapir.
3M™ vedlikeholdssorbenter
Ideell til bruk i, under og rundt maskiner for å ta i mot drypp. Den er svært sorberende og ikke-granulær, så den vil ikke skade anleggsutstyr. Hvert etui tar 37.5 gallons og inneholder 100 kluter. Denne sorbenten med høy kapasitet har en scrim på den ene siden for å øke styrken og bidra til å eliminere lo. Denne kluten i praktisk størrelse lar brukeren raskt spre sorbent på og ved søl. Den kan også brukes på en arbeidsoverflate hvis man mistenker søl eller brukes som tørkepapir.
Scotch-Brite™ Clean & Shine dobellsidige kluter for underlag
Får underlaget til å skinne når du rengjør med den. Med gjentatt bruk vil underlagene dine gradvis oppnå resultater av poleringskvalitet uten det ekstra trinnet å faktisk polere. Ved å bruke en lavhastighets automatisk skrubber med rent vann eller nøytralt rengjøringsmiddel, fjerner den effektivt skrapemerker raskere enn tradisjonelle kluter for underlag og varer betydelig lenger (opptil 40 000 kvm). Så du kan opprettholde en skinnende refleksjon ved bruk av mindre tid, krefter og utstyr.
Ressurser
3M™ rengjøringsmiddel for rustfritt ståk & polish aerosol
Ideell for rustfritt stål, krom, laminert plast og overflater av aluminium. Med en høyglansformel rengjør den uten striper eller opphopning, motstår fingeravtrykk og maskerer overflateflekker. Behagelig duft av lime.